VWR®, Ekstraktionshylstre, kvalitet 501
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
516-0261EA 903 DKK
516-0261 516-0262 516-0000 516-0252 516-0256 516-0257 516-0258 516-0259 516-0260 516-0254 516-0255 516-0253
VWR®, Ekstraktionshylstre, kvalitet 501
Ekstraktorer Ekstraktionsbøsninger
Ren cellulosebomuld. Egnet til alle ekstraktortyper (Soxhlet, Büchi, Gerhardt m.fl.).
  • Bestemmelse af indholdet af frie lipider i fødevarer og fedtindhold i mælkepulver
  • Bestemmelse af olieindhold i olieholdige produkter
  • Ekstraktion og kvantificering af forskellige komponenter