Vand, SupraSolv® til gas chromatografi, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02699.1000 1.02699.2500
1.02699.1000EA 415 DKK
1.02699.1000 1.02699.2500
Vand, SupraSolv® til gas chromatografi, Supelco®
Vand
Formel: H₂O
Kogepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (4 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098