Eddikesyre ≥100%, LiChropur™ til HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43808.0100 5.43808.0250
5.43808.0100EA 661 DKK
5.43808.0100 5.43808.0250
Eddikesyre ≥100%, LiChropur™ til HPLC, Supelco®
Eddikesyre
Formel: H₃CCOOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN nummer: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM