Natriumacetat trihydrat, LiChropur™ til HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43833.0100
5.43833.0250
5.43833.0100EA
970
DKK
5.43833.0100
5.43833.0250
Natriumacetat trihydrat, LiChropur™ til HPLC, Supelco®
Natriumacetat trihydrat
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O Kogepunkt: 120…123 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 58 °C Massefylde: 1,4 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS-nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |