Natriumchlorid, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
MQ100
5.43832.0100
5.43832.0250
5.43832.0100EA
1730
DKK
5.43832.0100
5.43832.0250
Natriumchlorid, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Sodium chloride
Formel:
NaCl Molekylvægt: 58.44 g/mol Kogepunkt: 1461 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 801 °C Massefylde: 2.17 g/cm3 (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |