Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Packaged under argon.
47339.AK 47339.K2
47339.AKEA 566 DKK
47339.AK 47339.K2
Methanol, anhydrous 99.9%, AcroSeal®
Methanol
Packaged under argon in resealable AcroSeal® bottles.
Formel: CH₃OH
Kogepunkt: 64,7 °C
Smeltepunkt: –98 °C
Massefylde: 0,791
Flammepunkt: 11 °C (52 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN nummer: 1230
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5957
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM