Polypropylen glycol, M.W. 1200
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Poly(propylene glycol), Poly(propylene oxide), PPG
47361.30 47361.18
47361.30EA 757 DKK
47361.30 47361.18
Polypropylen glycol, M.W. 1200
Polypropylen glycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 1025
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00084446
CAS-nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-039-8