Ethanol, ren til molekylærbiologi (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E7024-2.5L E7024-4X2.5L E7024-500ML
HONCE7024-2.5LEA 3250 DKK
HONCE7024-2.5L HONCE7024-4X2.5L HONCE7024-500ML
Ethanol, ren til molekylærbiologi (200 Proof) (UVST), Riedel-de Haën™
Ethanol
Ethyl Alcohol , Pure 200 Proof (UVST)
Formel: C₂H₅OH
Kogepunkt: 78…79 °C
Massefylde: 0,790…0.791 g/cm3
Flammepunkt: 12 °C
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
UN nummer: 1170
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
IR spectrum complying
Assay (GC) Min. 99.65 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Benzene (GC) Max. 1 ppm