Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
66163-200L 66163-2.5L
HONC66163-200LEA 45110 DKK
HONC66163-200L HONC66163-2.5L
Chlorobenzene : Acetic Acid solution (2:1) (v/v), Burdick & Jackson™
Chlorobenzene : Acetic Acid
Kogepunkt: 118 °C
Massefylde: 1,079 g/cm3 (20 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
UN nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of acetic acid 31.5 - 33.5 %
Density (D 20/4) 1.070 - 1.090