Acetone, GC Plus, Burdick & Jackson™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Propanon
65830-18L-RC
65830-7L
HONC65830-18L-RCEA
2460
DKK
HONC65830-18L-RC
HONC65830-7L
Acetone, GC Plus, Burdick & Jackson™
Acetone
Formel:
CH₃COCH₃ Molekylvægt: 58.08 g/mol Kogepunkt: 55…57 °C Smeltepunkt: -95.4 Massefylde: 0.79 g/cm3 Flammepunkt: –17 °C |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-nummer: 67-64-1 UN nummer: 1090 ADR: 3 II Merck Index: 13,00067 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for residue analysis | Max. 5 ng/l |
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs | complying |