Silikoneolie, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
87065.230EA
577
DKK
87065.230
87065.290
Silikoneolie, GPR RECTAPUR® for oil baths up to 250°C
Silikoneolie
Formel:
(C₂H₆OSi)n Massefylde: 0,967 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 321 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00132673 CAS-nummer: 63148-62-9 |
Specifikationer Testresultater
Density (20/4) | 0.966 - 0.972 |
Viscosity (25°C) | 330 - 370 cSt |