Acrylonitril ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med hydroquinon monomethyl ether 35-45 ppm
87092.290EA 0 DKK
87092.290
Acrylonitril ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR®
Acrylonitril
Formel: C₃H₃N
Flammepunkt: –5 °C
MDL Number: MFCD00001927
CAS-nummer: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN nummer: 1093
ADR: 3,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99,0 %
Stabilizer MEHQ 35-45 ppm Confirmed
Density (20/4) 0,805 - 0,807
Refractive index (20° C; 589 nm) 1,390 - 1,392
Water ≤ 1.0 %