Affinity chromatography columns, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ recombinant protein A resin
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
C789-07EA 5860 DKK
C789-07 C789-11 C789-18 C789-25
Affinity chromatography columns, J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ recombinant protein A resin
Kromatografikolonner
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ recombinant protein A resin tilbyder overlegen dynamisk bindingsklapacitet med fremragende alkalinsk stabilitet linket til Avantor's proprietære ligand.
Den nye protein A resin er udviklet til høj ydelse i kritisk affinity kromatografiske trin anvendt ved purifikation af mAbs, Fc fusion proteiner, og andre tilsvarende IgG-lignende molekyler.
Udviklet og produceret af Avantor efter de høje standarder fastlagt for vores J.T.Baker® kemikaliemærke, BAKERBOND® PROchievA™ rekombinant protein A resin kan benyttes med andre J.T.Baker® BAKERBOND® resins til forbedring af separationseffekten for dine kromatografiske procestrin.
Bestillingsoplysninger: Leveres i bekvemt pakkede 1 ml og 5 ml laboratoriekolonner udviklet for direkte tilslutning til mange populære kromatografiske instrumenter inklusive GE ÂKTA™ og Bio-Rad NGC™.