Piperidin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
85981.180EA 353 DKK
85981.180 85981.260 85981.290 85981.320 85981.460
Piperidin ≥99.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005979
CAS-nummer: 110-89-4
UN nummer: 2401
ADR: 8,I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Assay Min. 99.0 %
Density (20/4) 0.861 - 0.863
Water Max. 0.5 %
Identity (IR) Passes test