Titan(IV)chlorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titantetrachlorid
87053.290EA 1160 DKK
87053.290
Titan(IV)chlorid ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
Molekylvægt: 189.69 g/mol
Kogepunkt: 136
Smeltepunkt: 136.2
Massefylde: 1.72
MDL Number: MFCD00011267
CAS-nummer: 7550-45-0
UN nummer: 1838
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,09555
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99,5 %