(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
87052.460EA 0 DKK
87052.460 87052.290 87052.320
(±)-1,3-Butandiol ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
(±)-1,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Flammepunkt: 116
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004554
CAS-nummer: 107-88-0
Merck Index: 13,01566
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99,5 %
Specific gravity (20°C) 1,004 - 1,007
Free acid (as CH₃COOH) Max. 50 ppm
Water Max. 0,5 %