Hydrogenperoxid 34,5-36,5%, meetSpec_Ph.Nord.
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
18304H-5L
18304H-1L
18304H-6X1L
HONC18304H-5LEA
1340
DKK
HONC18304H-5L
HONC18304H-1L
HONC18304H-6X1L
Hydrogenperoxid 34,5-36,5%, meetSpec_Ph.Nord.
Hydrogen peroxide
Formel:
H₂O₂ Molekylvægt: 34.01 g/mol Kogepunkt: 150.2 Smeltepunkt: –33 °C Massefylde: 1.110 g/cm3 (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS-nummer: 7722-84-1 UN nummer: 2014 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,04798 |
Specifikationer Testresultater
Assay | 34.5 - 36.5 % |
Non-volatile matter | Max. 0.05 % |
Residue on ignition | Max. 0.03 % |
Free acid (as H₂SO₄) | Max. 0.02 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.0002 % |