n-Heptan ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
high purity solvents
04882-200L
04882-30L
04882-7L
HONC04882-200LEA
265630
DKK
HONC04882-200L
04882-30L
HONC04882-7L
n-Heptan ≥95.0% (by GC) for preparative HPLC, Riedel-de Haën™
n-Heptane
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Molekylvægt: 100.20 g/mol Kogepunkt: 98.2…98.4 °C (1.000 hPa) Smeltepunkt: –90.5 °C Massefylde: 0.69 g/cm3 (15 °C) Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN nummer: 1206 ADR: 3 II Merck Index: 13,04679 |
|
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) | Min. 95.0 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.01 % |