2-Bromethylamin hydrobromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
85987.260EA 1860 DKK
85987.260 85987.360
2-Bromethylamin hydrobromid ≥99%, GPR RECTAPUR®
2-Bromethylamin hydrobromid
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Molekylvægt: 204.89 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012886
CAS-nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Melting point 171 --> 175 °C