Isopentylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
85993.290EA 523 DKK
85993.290 85993.460
Isopentylacetat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isopentylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekylvægt: 130.19 g/mol
Kogepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –78 °C
Massefylde: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN nummer: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 0.872 --> 0.873
Free acid (as CH3COOH) Max. 0.1 %
Isoamyl alcohol Max. 1.0 %
Water Max. 0.1 %