1-Hexanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexyl alcohol, Pentyl carbinol, 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxy hexane
85998.180EA 172 DKK
85998.180 85998.290 85998.320
1-Hexanol ≥98.0% (by GC), GPR RECTAPUR®
1-Hexanol
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 156
Smeltepunkt: -45
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002982
CAS-nummer: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN nummer: 2282
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Assay (GC) min. 98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 0.817 - 0.821
Identity (IR) Passes test