1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
85996.260EA 1450 DKK
85996.260 85996.180
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molekylvægt: 114.15 g/mol
Kogepunkt: 225.5
Smeltepunkt: 8
Flammepunkt: 93
MDL Number: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03275
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %