Phenol rød solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Leverandør: Hach
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
21132 21126
HACH21132EA 224 DKK
HACH21132 HACH21126
Phenol rød solution_SC Indicator_pH (pH 6,5 - 8,5)
Phenol rød
pH Indicator Solution
  • Color range: pH 6.5-8.5
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molekylvægt: 354.38 g/mol
MDL Number: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
Merck Index: 13,07329