Natriumcyanid 95,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
87056.290EA 474 DKK
87056.290 87056.360 87056.460
Natriumcyanid 95,0 Argentometric titration, GPR RECTAPUR®
Sodium cyanide
Formel: CNNa
Molekylvægt: 49.01 g/mol
Kogepunkt: 1496
Smeltepunkt: 563.9
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
UN nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (argentometric) min. 95.0 %
Chloride (Cl) max. 0.05 %
Hexacyanoferrate max. 0.05 %
Sulphide (S) max. 0.02 %
Lead (Pb) max. 0.005 %
Identity (IR) Passes test