Natriumcarbonat 72 mM in water eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
72784-1L 72784-2.5L
72784-1LEA 456 DKK
72784-1L 72784-2.5L
Natriumcarbonat 72 mM in water eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 7, Supelco®
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105.99 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 854
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a792cc3b0a5c53bd8d8a8e3cd57193171b41f&vid=c04334e39dee2f7ffda08bd1059a0c1714af8802&prid=web&clid=SAPDAM