Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
60137-250ML
60137-1L
60137-250MLEA
220
DKK
60137-250ML
60137-1L
Electrolyte filling solution for Ag/AgCl reference electrodes, Supelco®
Elektrolytter
Opløsninger til Electrodefyldning
~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).