Kviksølv(II)thiocyanat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury dithiocyanate, Mercuric thiocyanate, Mercury (II) rhodanide
85965.130EA 559 DKK
85965.130
Kviksølv(II)thiocyanat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur.
Kviksølv(II)thiocyanat
Formel: C₂HgN₂S₂
Molekylvægt: 316.76 g/mol
Smeltepunkt: –38.9 °C
Massefylde: 4 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011039
CAS-nummer: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN nummer: 1646
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05917
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test