Barbitursyre, AnalaR NORMAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86178.130EA 358 DKK
86178.130 86178.180
Barbitursyre, AnalaR NORMAPUR®
Barbitursyre
Formel: C₄H₄N₂O₃
MDL Number: MFCD00006666
CAS-nummer: 67-52-7