N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMF
34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 1710 DKK
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimethylformamid 99,8 GC_ASSAY_METHOD Peptide_synthesis, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid
Beilstein Number: 605365
Formel: HCON(CH₃)₂
Molekylvægt: 73.09 g/mol
Kogepunkt: 152…153 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN nummer: 2265
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %