FAM Benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: FAM-Petroleum ether, Petroleum benzin, Petroleum ether, Petroleum spirit
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
24538-18LEA 10600 DKK
24538-18L 24538-2.5L 24538-25L 24538-4X2.5L
FAM Benzine, 65-95 °C DIN 51635, Riedel-de Haën™
FAM benzine
UNSPSC Code: 12191502
Kogepunkt: 65…95 °C
Smeltepunkt: –30 °C
Massefylde: 0,76 g/cm³ (15 °C)
Flammepunkt: –26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-nummer: 64742-49-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Boiling range 60 - 95 °C
Density (15 °C) 0.695 - 0.710 g/cm³
Amount of distillate 90 °C 85 - 95 Vol.%
Residue from evaporation (DIN EN ISO 6246) Max. 0.03 g/l
n-Hexane (GC) Max. 5 %
Benzene (GC) Max. 0.1 %
APHA Max. 10