Diisopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Isopropyl-2-propanamine
87031.290EA 503 DKK
87031.290 87031.320 87031.460
Diisopropylamin ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Molekylvægt: 101.19 g/mol
Kogepunkt: 84
Smeltepunkt: -61
Flammepunkt: -17
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008862
CAS-nummer: 108-18-9
UN nummer: 1158
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03219
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellowish liquid
Assay (GC)
Relative density (20/4°C)
Water (K. F.)
Identity (IR) Passes test