Svovlsyre 98%, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
MQ100
5.43827.0100 5.43827.0250
5.43827.0100EA 962 DKK
5.43827.0100 5.43827.0250
Svovlsyre 98%, LiChropur™ HPLC, Supelco®
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1.84 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (alkalimetric) ≥98%
Identity Passes test
Colour ≤10 Hazen
Residue on ignition (as SO₄) ≤10 ppm
Al (Aluminium) ≤0,050 ppm
Ca (Calcium) ≤0,20 ppm
Cu (Copper) ≤0,010 ppm
Fe (Iron) ≤0,10 ppm
K (Potassium) ≤0,10 ppm
Mg (Magnesium) ≤0,050 ppm
Na (Sodium) ≤0,50 ppm
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone ≤10 ppm
Chromophore purity ≥99,999%