5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIC1074-100MG BIC1074-1G
APOSBIC1074-100MGEA 1310 DKK
APOSBIC1074-100MG APOSBIC1074-1G
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5/6-FAM SE)
Formel: C₂₅H₁₅NO₉
MDL Number: MFCD04119713
CAS-nummer: 117548-22-8