ESD safety shoes, lace-up, Anthony Low
Leverandør: ELTEN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7275103/40 7275103/41 7275103/42 7275103/43 7275103/44 7275103/45 7275103/46 7275103/47 7275103/48 1727511/36 1727511/37 1727511/38 1727511/39 1727512/36 1727512/37 1727512/38 1727512/39 1727513/36 1727513/37 1727513/38 1727513/39
ELTN7275103/40EA 656 DKK
ELTN7275103/40 ELTN7275103/41 ELTN7275103/42 ELTN7275103/43 ELTN7275103/44 ELTN7275103/45 ELTN7275103/46 ELTN7275103/47 ELTN7275103/48 ELTN1727511/36 ELTN1727511/37 ELTN1727511/38 ELTN1727511/39 ELTN1727512/36 ELTN1727512/37 ELTN1727512/38 ELTN1727512/39 ELTN1727513/36 ELTN1727513/37 ELTN1727513/38 ELTN1727513/39
ESD safety shoes, lace-up, Anthony Low
Sko og støvler
Leather-free, sporty and lightweight ESD safety shoe made from microfibre, a full padded bellows tongue and a slip resistant dual-density TPU/PU sole ERGO-ACTIVE 2.
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full-length semi-orthopaedic inlay sole ESD black
  • Anatomically shaped insole and ankle support for improved stability
  • Metal-free, puncture resistant midsole
  • Protective steel toecap (200 J)
Ideal for use in dry areas and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects. The sizes 36 to 39 are ideally tailored to the ergonomics ofMore Product Information
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001