Saltsyre 0.01 M HCl (0.01N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 820 DKK
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Saltsyre 0.01 M HCl (0.01N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Formel: HCl
Kogepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm