Glutaraldehyd 25% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Glutaral
20873.320EA
717
DKK
20873.320
20873.290
20873.460
20873.180
Glutaraldehyd 25% in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molekylvægt: 100.12 g/mol Kogepunkt: 188 Smeltepunkt: –6 °C Massefylde: 1.014 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS-nummer: 111-30-8 UN nummer: 2922 ADR: 8 (6.1) II Merck Index: 13,04485 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | clear colourless or yellow liquid |
Assay | 23 - 27 % |
Color scale | max. 50 APHA |
Density (d20 °C/4 °C) | 1,055 - 1,065 |
pH | 3,2 - 4,2 |
Methanol | max.0,03% |