Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrisk opløsning, til bestemmelse af iod værdi, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35097-1L 35097-500ML
35097-1LEA 1680 DKK
35097-1L 35097-500ML
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 M IBr volumetrisk opløsning, til bestemmelse af iod værdi, Fluka™
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel: IBr
Massefylde: 1,06 g/cm³
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011353
UN nummer: 2789
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 0.0985 - 0.1014 mol/l