ETFE tubing
Leverandør: Cytiva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
18-1120-96 18-1121-36
18-1120-96EA 464 DKK
18-1120-96 18-1121-36
ETFE tubing
Slanger Overførselsslange
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.