L (+)-Ascorbinsyre 99+%, pulver til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J66291.22 J66291.18
J66291.22EA 474 DKK
J66291.22 J66291.18
L (+)-Ascorbinsyre 99+%, pulver til elektroforese
L (+)-Ascorbinsyre
Formel: C₆H₈O₆
Smeltepunkt: 190…193 °C (dec.)
Massefylde: 1,65
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 14,830
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99%
Form Powder