L (+)-Ascorbinsyre 99+%, powder Electrophoresis
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
J66291.22
J66291.18
J66291.22EA
474
DKK
J66291.22
J66291.18
L (+)-Ascorbinsyre 99+%, powder Electrophoresis
L (+)-Ascorbinsyre
Formel:
C₆H₈O₆ Molekylvægt: 176.13 g/mol Kogepunkt: 553 Smeltepunkt: 190…193 °C (dec.) Massefylde: 1.65 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS-nummer: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 Merck Index: 14,830 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99% |
Form | Powder |