Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 Mesh), activated, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
3372-07EA 2340 DKK
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 Mesh), activated, J.T.Baker®
Kieselsyre magnesiumsalt
For kromatografisk oprensning af pesticidrester
  • Aktiveret ved 675 °C
Formel: MgO₃Si
Molekylvægt: 100.38 g/mol
Massefylde: 2.51 Kg/L
MDL Number: MFCD00078249
CAS-nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤ 10 %
Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve ≤ 10 %