Hav sand, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
86154.295EA 356 DKK
86154.295 86154.364 86154.460
Hav sand, GPR RECTAPUR®
Hav sand
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
CAS-nummer: 14808-60-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%