Ammoniakvand 30 - 33% NH3 basis water, Puriss., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ammoniak
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
05002-1LEA 330 DKK
05002-1L 05002-2.5L 05002-4X2.5L
Ammoniakvand 30 - 33% NH3 basis water, Puriss., Fluka™
Ammoniakvand
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Kogepunkt: 32 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: –92 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6
UN nummer: 2672
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 30 - 33 %
Non-volatile matter Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0003 %
Chloride (Cl) Max. 0.0002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %