Saltsyre concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
38280-1EA 38280-6X1EA
38280-1EAEA 285 DKK
38280-1EA 38280-6X1EA
Saltsyre concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Saltsyre
Concentrate for 1 L standard solution
Formel: HCl
Kogepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Massefylde: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
UN nummer: 1789
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective