Zinkbromid, anhydrous ≥98%, Puriss., Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Zinc (II) bromide
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
02128-25KGEA 17470 DKK
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
Zinkbromid, anhydrous ≥98%, Puriss., Fluka™
Zinkbromid
Formel: Br₂Zn
Molekylvægt: 225.2 g/mol
Kogepunkt: 697 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 394 °C
Massefylde: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011294
CAS-nummer: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN nummer: 3260
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10182
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %