Kviksølv(II)iodid ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Mercury diiodide, Mercuric iodide
221090-100G 221090-25G 221090-500G
221090-100GEA 948 DKK
221090-100G 221090-25G 221090-500G
Kviksølv(II)iodid ≥99.0% ACS, Fluka™
Kviksølv(II)iodid
Formel: HgI₂
Kogepunkt: 354 °C
Smeltepunkt: 259 °C
Massefylde: 6,28 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN nummer: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05905
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (excluding dried substances) Min. 99.0 %
Solubility complying
Mercury (Hg⁺) Max. 0.1 %
Soluble mercury salts (as Hg) Max. 0.05 %