Formamid, dry, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbamaldehyde
34724-1L 34724-6X1L
34724-1LEA 455 DKK
34724-1L 34724-6X1L
Formamid, dry, Hydranal™ solubilizer for Karl Fischer titration, Fluka™
Formamid
Formel: HCONH₂
Molekylvægt: 45.04 g/mol
Kogepunkt: 210 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 1…3 °C
Massefylde: 1.133 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 175 °C
Opbevaringstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
ADR: 1
Merck Index: 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2
Vapor Density 1.55 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.447 (lit.)
Vapor Pressure 0.08 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 932 °F