Jern(III)oxid ≥95%, purified, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ferric oxide, Ferric Oxide, (iron(III) oxide), Diiron trioxide
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG 12342-10KG
12342-1KGEA 486 DKK
12342-1KG 12342-250G 12342-6X1KG HONC12342-10KG
Jern(III)oxid ≥95%, purified, Fluka™
Jern(III)oxid
Formel: Fe₂O₃
Molekylvægt: 159.69 g/mol
Smeltepunkt: 1.565 °C
Massefylde: 5 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011008
CAS-nummer: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 13,04058
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 95 %
Loss on ignition Max. 0.6 %