Bariumhydroxid octahydrat ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
31127-100G 31127-1KG 31127-25KG
31127-100GEA 381 DKK
31127-100G 31127-1KG HONC31127-25KG
Bariumhydroxid octahydrat ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Bariumhydroxid octahydrat
Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Molekylvægt: 315.47 g/mol
Kogepunkt: 780 Dec. (on heating)
Smeltepunkt: 78 °C
Massefylde: 2.180 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-nummer: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN nummer: 3262
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00980
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Assay of BaCO₃ Max. 2 %
Insoluble in acid Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Strontium (Sr) Max. 1.5 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfide (S) Max. 0.0005 %