Natriumhypochlorit ∼10% (RT) i vandigopløsning, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
71696-2.5L 71696-10L 71696-25L
71696-2.5LEA 575 DKK
71696-2.5L 71696-10L HONC71696-25L
Natriumhypochlorit ∼10% (RT) i vandigopløsning, Purum, Fluka™
Sodium hypochlorite
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay of active chlorine 8.0 - 15.0 %
pH (direct) 11.5 - 13.5
Density (D 20/4) 1.21 - 1.26